Przejdź do
SML0127
Longdaysin
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
9-isopropyl-N-(3-(trifluoromethyl)benzyl)-9H-purin-6-amine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
653,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1790,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H16F3N5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
335.33
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
653,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)N(C=N1)C2=C1C(NCC3=CC(C(F)(F)F)=CC=C3)=NC=N2
InChI
1S/C16H16F3N5/c1-10(2)24-9-23-13-14(21-8-22-15(13)24)20-7-11-4-3-5-12(6-11)16(17,18)19/h3-6,8-10H,7H2,1-2H3,(H,20,21,22)
InChI key
REKSFCCYDQMSIN-UHFFFAOYSA-N
Application
Longdaysin may be used to study cell signaling that regulate the circadian clock and behavior.
Biochem/physiol Actions
Longdaysin inhibits CK1, ERK2, and CDK7 kinases in low mM concentrations. The activity of longdaysin results in a lengthening of circadian periods in cell based and in vivo systems. Transgenic zebrafish harboring a per3-luc reporter gene displayed a 10 hour lengthening of circadian period when treated with longdaysin. Longdaysin reduces the phosphorylation of PER1 the regulator of molecular clock function and manipulates the circadian clock.[1][2]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1385SML0060SML1323
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: ≥24 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to tan
color
white to beige
color
white to tan
color
white to beige
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Longdaysin
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)