Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 1822
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
water with 5% glucose: 10 mg/mL
storage temp.
10-30°C
SMILES string
[Pt]1OC(=O)C2(CCC2)C(=O)O1.[N+H4].[N+H4]
InChI
1S/C6H8O4.2H3N.Pt/c7-4(8)6(5(9)10)2-1-3-6;;;/h1-3H2,(H,7,8)(H,9,10);2*1H3;/q;;;+2
InChI key
OLESAACUTLOWQZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Uwaga: Chociaż rozpuszczalna w DMSO, karboplatyna jest nieaktywna z powodu wyparcia ligandu przez nukleofilową siarkę DMSO. Woda z dodatkiem lub bez 5% glukozy jest zalecana do solubilizacji przed obróbką hodowlaną.
Uwaga: Chociaż rozpuszczalna w DMSO, karboplatyna jest nieaktywna z powodu wyparcia ligandu przez nukleofilową siarkę DMSO. Woda z dodatkiem lub bez 5% glukozy jest zalecana do solubilizacji przed obróbką hodowlaną.
Biochem/physiol Actions
Silne działanie przeciwnowotworowe
Preparation Note
Other Notes
Smith, I.E., et al. 1985. Cancer Treat. Rep. 69, 43.
Harland, S.J., et al. 1984. Cancer Res. 44, 1693.
Legal Information
Disclaimer
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Karboplatyna
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Muta. 1B - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 216100-25MG | 04055977219265 |