Przejdź do
V8388
Vincristine sulfate
meets USP testing specifications
Synonim(y):
Vincristine sulfate salt, 22-Oxovincaleukoblastine sulfate salt, Leurocristine sulfate salt, VCR
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
727,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2460,00 zł
1845,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C46H56N4O10 · H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
923.04
UNSPSC Code:
12352210
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-190-0
Beilstein/REAXYS Number:
3924631
MDL number:
727,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
solubility
ethanol: slightly soluble, methanol: soluble, water: freely soluble
antibiotic activity spectrum
neoplastics
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
−20°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.CC[C@]1(O)CC2CN(CCc3c([nH]c4ccccc34)[C@@](C2)(C(=O)OC)c5cc6c(cc5OC)N(C=O)C7[C@](O)([C@H](OC(C)=O)[C@]8(CC)C=CCN9CC[C@]67C89)C(=O)OC)C1
InChI
1S/C46H56N4O10.H2O4S/c1-7-42(55)22-28-23-45(40(53)58-5,36-30(14-18-48(24-28)25-42)29-12-9-10-13-33(29)47-36)32-20-31-34(21-35(32)57-4)50(26-51)38-44(31)16-19-49-17-11-15-43(8-2,37(44)49)39(60-27(3)52)46(38,56)41(54)59-6;1-5(2,3)4/h9-13,15,20-21,26,28,37-39,47,55-56H,7-8,14,16-19,22-25H2,1-6H3;(H2,1,2,3,4)/t28-,37-,38+,39+,42-,43+,44+,45-,46-;/m0./s1
InChI key
AQTQHPDCURKLKT-PNYVAJAMSA-N
General description
Vincristine sulfate is an alkaloid present in Cantharanthus roseus.[1]
Application
Vincristine sulfate has been used:
  • as a positive control in potato disc anti-tumor bioassay
  • as a standard cytotoxic agent
  • to treat cells for manipulation of the microtubule network
Widely used in cancer research. In studies on multi-drug resistance. Used to inhibit cell cycle progression at M-phase. Used to inhibit monoamine oxidase (MAO).
Biochem/physiol Actions
Vincristine sulfate possesses antitumor action targeting cell cycle. It prevents the action of tubulin by inhibiting microtubule polymerization. It also causes cell death and blocks metaphase in mitosis by preventing chromosome segregation. Vincristine sulfate inhibits angiogenesis mediated by factors such as vasculature endothelial growth factor. It decreases vascularization in tumors and normal tissues.[1]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1714007V8879V0400000
antibiotic activity spectrum
neoplastics
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
neoplastics
antibiotic activity spectrum
-
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
solubility
ethanol: slightly soluble, water: freely soluble, methanol: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Muta. 2 - Repr. 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Molecularly characterized solvent extracts and saponins from Polygonum hydropiper L. show high anti-angiogenic, anti-tumor, brine shrimp, and fibroblast NIH/3T3 cell line cytotoxicity
Ayaz M, et al.
Frontiers in Pharmacology, 7, 74-74 (2016)
Haq Nawaz et al.
The Analyst, 138(20), 6177-6184 (2013-08-24)
Understanding the interaction of anticancer drugs with model cell lines is important to elucidate the mode of action of these drugs as well as to develop cost effective and rapid screening methods. Raman spectroscopy has been demonstrated to be a
The polyomavirus BK agnoprotein co-localizes with lipid droplets
Unterstab G, et al.
Virology, 399(2), 322-331 (2010)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
V8388-5MG04061837481482
V8388-25MG04061833276525
V8388-1MG04061837481475