Kluczowe dokumenty
200100
Sigma-Aldrich
Benzylo-2-acetamido-2-deoksy-α-D-galaktopiranozyd
≥98% (TLC), solid, O-linked glycosylation inhibitor, Calbiochem®
Synonim(y):
Benzylo-α-GalNAc
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H21NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
311.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Nazwa produktu
Benzylo-2-acetamido-2-deoksy-α-D-galaktopiranozyd, Used as an inhibitor of O-linked glycosylation in a variety of cell lines.
Poziom jakości
Próba
≥98% (TLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
off-white
rozpuszczalność
hot ethanol: 1 mg/mL
DMSO: 100 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(N[C@H]([C@H]([C@H]1O)O)[C@H](O[C@@H]1CO)OCC2=CC=CC=C2)=O
InChI
1S/C15H21NO6/c1-9(18)16-12-14(20)13(19)11(7-17)22-15(12)21-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11-15,17,19-20H,7-8H2,1H3,(H,16,18)/t11-,12-,13+,14-,15+/m1/s1
Klucz InChI
SKOZFDIGKDPQBO-QMIVOQANSA-N
Opis ogólny
Used as an inhibitor of O-linked glycosylation in a variety of cell lines. It has also been used to inhibit 2,3(O)-sialyltransferase and disrupt glycoprotein targeting in HT-29 cells. Substrate for N-acetyl-β-D-glucosaminyltransferase.
Działania biochem./fizjol.
Cell permeable: no
Primary Target
o-linked glycosylation
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Inne uwagi
Huet, G., et al. 1998. J. Cell Biol. 141, 1311.
Kuan, S.-F., et al. 1989. J. Biol. Chem. 264, 19271.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3