Store this product at 2–8 °C. When stored properly, the product remains active for at least 3 years. Solutions of tunicamycin in DMSO (5 mg/ml) can be stored at -20 °C in small aliquots of 25 - 50uL. No specific time frame for storage at -20 °C was indicated.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 384,00 zł |
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1190,00 zł |
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2060,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3800,00 zł |
Informacje o tej pozycji
384,00 zł
Nazwa produktu
Tunicamycin from Streptomyces sp.,
Quality Segment
solubility
95% ethanol: soluble 1 mg/mL, clear to faintly hazy, THF: soluble <1 mg/mL, dioxane: soluble <1 mg/mL, DMF: soluble >10 mg/mL, pyridine: >10 mg/mL, DMSO: soluble 4.9-5.1 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow, methanol: slightly soluble 4.9-5.1 mg/mL, methanol: soluble 4.9-5.1 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow, acetone: insoluble, aqueous base: insoluble, chloroform: insoluble, ethyl acetate: insoluble
antibiotic activity spectrum
fungi, viruses
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)CCCCCCCC\C=C\C(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](C[C@@H](O)[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N3C=CC(=O)NC3=O)O[C@H]1O[C@@H]4O[C@@H](CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]4NC(C)=O
InChI
1S/C37H60N4O16/c1-18(2)12-10-8-6-4-5-7-9-11-13-23(45)39-26-30(50)27(47)21(54-36(26)57-35-25(38-19(3)43)29(49)28(48)22(17-42)55-35)16-20(44)33-31(51)32(52)34(56-33)41-15-14-24(46)40-37(41)53/h11,13-15,18,20-22,25-36,42,44,47-52H,4-10,12,16-17H2,1-3H3,(H,38,43)(H,39,45)(H,40,46,53)/b13-11+/t20-,21-,22+,25+,26-,27+,28+,29+,30-,31+,32-,33-,34-,35+,36+/m1/s1
InChI key
YJQCOFNZVFGCAF-WPTOCQRYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility 95% ethanol: soluble 1 mg/mL, clear to faintly hazy, dioxane: soluble <1 mg/mL, pyridine: >10 mg/mL, methanol: slightly soluble 4.9-5.1 mg/mL, acetone: insoluble, chloroform: insoluble, THF: soluble <1 mg/mL, DMSO: soluble 4.9-5.1 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow, aqueous base: insoluble, DMF: soluble >10 mg/mL, ethyl acetate: insoluble, methanol: soluble 4.9-5.1 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow | solubility DMSO: 10 mg/mL, DMF: soluble, pyridine: soluble | solubility methanol: soluble 4.90-5.10 mg/mL, clear (Pale yellow to yellow), methanol: soluble 4.90-5.10 mg/mL, clear, pale yellow to yellow | solubility ethanol: 1 mg/mL, DMSO: 20 mg/mL, methanol: soluble |
| mode of action protein synthesis | interferes | mode of action - | mode of action enzyme | inhibits | mode of action - |
| antibiotic activity spectrum fungi, viruses | antibiotic activity spectrum - | antibiotic activity spectrum - | antibiotic activity spectrum - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Is it possible to store the product at -20/30°C for extended storage?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the molecular weight for T7765 product ?
1 answer-
The molecular weight of the product is lot-specific. Each homolog has a specific molecular weight: A = 817, B = 831, C = 845, and D = 859. The lot-specific Certificate of Analysis (COA) provides the percentage contribution for each homolog.