Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 716,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2320,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 8370,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H21NO6 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
311.33 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
716,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
mp
204-208 °C
solubility
methanol: soluble 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(N[C@H]([C@H]([C@H]1O)O)[C@H](O[C@@H]1CO)OCC2=CC=CC=C2)=O
InChI
InChI=1S/C15H21NO6/c1-9(18)16-12-14(20)13(19)11(7-17)22-15(12)21-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11-15,17,19-20H,7-8H2,1H3,(H,16,18)/t11-,12-,13+,14-,15+/m1/s1
InChI key
SKOZFDIGKDPQBO-QMIVOQANSA-N
Biochem/physiol Actions
Benzyl-N-acetyl-α-galactosaminide inhibits glycosyltransferase incorporation of glucosamine into O-glycans. Suppresses mucin biosynthesis and inhibits MUC1 expression in breast cancer cell line MDF-7.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (TLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| solubility methanol: soluble 10 mg/mL, clear | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility - | solubility water: 50 mg/mL |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form solid | form solid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| mp 204-208 °C | mp - | mp - | mp - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?