Kluczowe dokumenty
1.93632
Supelco
Potassium carbonate
EMPLURA®
Synonim(y):
Potassium carbonate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CK2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
linia produktu
EMPLURA®
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[K+].[K+].[O-]C(=O)[O-]
InChI
1S/CH2O3.2K/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Klucz InChI
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Opakowanie
1.93632.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
Informacje prawne
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1