Kluczowe dokumenty
1.93617
Supelco
Octan amonu
EMPLURA®
Synonim(y):
Ammonium acetate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H7NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
77.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
linia produktu
EMPLURA®
temp. przechowywania
20-25°C
ciąg SMILES
[NH4]OC(=O)C
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
Klucz InChI
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1