Przejdź do
A7262
Ammonium acetate
reagent grade, ≥98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
276,00 zł
2.5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
977,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1890,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CO2NH4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
77.08
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39021908
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
211-162-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4186741
276,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
reagent grade
Quality Segment
assay
≥98%
form
solid
pH
6.5-7.5 (25 °C, 77.1 g/L)
mp
110-112 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 1 g/mL, clear, colorless
SMILES string
N.CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
InChI key
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Application
Ammonium acetate has been used:
  • in phenol extraction method to precipitate and extract proteins from different Cajanus cajan tissues
  • in ethanol precipitation for the high-performance liquid chromatography coupled to electrospray ionization time-of-flight mass spectrometry (HPLC ESI-TOF) quantification of the oligonucleotides
  • to prepare acetonitrile and acetate buffer to perform chromatographic analyses of volatile compounds
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
23807432301-M431311
assay
≥98%
assay
≥97%
assay
≥98%
assay
≥99.99% trace metals basis
grade
reagent grade
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
powder, solid
form
solid
form
solid
solubility
water: 1 g/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
water: soluble 1,480 g/L at 4 °C
pH
6.5-7.5 (25 °C, 77.1 g/L)
pH
6.7-7.3 (25 °C, 5%)
pH
6.5-7.5 (25 °C, 77.1 g/L)
pH
6.7-7.3 (25 °C, 5% in water)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium acetate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)