Key Documents
1.93614
Supelco
tri-Sodium phosphate dodecaydrate
EMPLURA®
Synonim(y):
tri-Sodium phosphate dodecahydrate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Na3O4P · 12H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
380.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
linia produktu
EMPLURA®
temp. przechowywania
room temp
InChI
1S/3Na.H3O4P.12H2O/c;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;;(H3,1,2,3,4);12*1H2/q3*+1;;;;;;;;;;;;;/p-3
Klucz InChI
ASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K
Powiązane kategorie
Informacje prawne
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1