16-638
11971 Platyna, przeciwciało przeciw fosfotyrozynie, koniugat agarozowy
clone 4G10®, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
4G10 Platinum Anti-Phosphotyrosine, Przeciwciało 4G10 Platinum, Przeciwciało wykrywające fosfotyrozynę
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4G10®, monoclonal
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
all
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG2bκ
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr)
informacje o genach
human ... PID1(55022)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Jakość
Twenty μl of 50% slurry of this reagent (10 μl packed beads) was used to immunoprecipitate tyrosine-phosphorylated proteins from 250 μg PDGF-stimulated NIH3T3 cell lysate or EGF-stimulated A431 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
NOTE: DO NOT FREEZE.
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2