Kluczowe dokumenty
1.09211
Sigma-Aldrich
Azure II (C.I.52010/52015)
for microscopy
Synonim(y):
Azure II (C.I.52010/52015), 3,7 Bis(dimethylamino)phenothiazin-5-ium chloride and 3-(Dimethylamino)-7-(methylamino)-phenothiazin-5-ium chloride
Wybierz wielkość
1 KG
11 450,00 zł
11 450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 KG
11 450,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116130
NACRES:
NA.21
11 450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Formularz
solid
IVD
for in vitro diagnostic use
pH
2.9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
rozpuszczalność
100 g/L
gęstość nasypowa
610 kg/m3
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[s+]1c2c(nc3c1cc(cc3)N(CC)CC)ccc(c2)N(CC)CC
InChI
1S/C20H26N3S/c1-5-22(6-2)15-9-11-17-19(13-15)24-20-14-16(23(7-3)8-4)10-12-18(20)21-17/h9-14H,5-8H2,1-4H3/q+1
Klucz InChI
JXBCJUPBVRELNY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Azure II (C.I. 52010/ 52015), is a dry dye for the preparation of a color staining solution used for the staining of blood and bone marrow smears of human origin. The present dye Azure II (C.I.52010/52015) - for microscopy is a defined dye mixture of azure I and methylene blue (1+1), for use in hematological stainings by addition of eosin Y. The staining of the nuclei is due of the molecular interaction of the Eosin Y dye and a complex of Azur B with DNA. Both dyes assemble to an Eosin Y - Azur B-DNA complex and the intensity of the resulting stain depends on the content of Azur B and the ratio of Azur B : Eosin Y.
Furthermore, the resulting stain can vary depending on the influence of fixation, staining times, pH-value of the solutions or buffer substances. The dye is a CE certified IVD product and has a constant dye content and a reliable high quality, which is one of the major precondition for a reproducible diagnostic staining. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3