Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 562,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1720,00 zł |
5 x 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7050,00 zł |
Informacje o tej pozycji
562,00 zł
form
powder
Quality Segment
technique(s)
titration: suitable
mp
200 °C (dec.) (lit.)
solubility
95% ethanol: 1 mg/mL
SMILES string
Oc1cc2C[C@@]3(O)COc4c(O)c(O)ccc4[C@H]3c2cc1O
InChI
1S/C16H14O6/c17-10-2-1-8-13-9-4-12(19)11(18)3-7(9)5-16(13,21)6-22-15(8)14(10)20/h1-4,13,17-21H,5-6H2/t13-,16+/m0/s1
InChI key
WZUVPPKBWHMQCE-XJKSGUPXSA-N
Gene Information
rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369)
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) titration: suitable | technique(s) - | technique(s) protein staining: suitable | technique(s) - |
| Gene Information rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369) | Gene Information rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369) | Gene Information - | Gene Information - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 200 °C (dec.) (lit.) | mp 200 °C (dec.) (lit.) | mp - | mp - |
| solubility 95% ethanol: 1 mg/mL | solubility ethanol: 1 mg/mL | solubility - | solubility water: 1 mg/mL |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hematoxylin
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?