Dokumenty
1.44019
Millipore
Hycon® Contact Slides
MacConkey Agar, for enterobacteriaceae, sterile; aseptically filled, single packed of 20 units, suitable for surface monitoring
Synonim(y):
Hycon® Contact Slides C, MAC agar
About This Item
Kod UNSPSC:
41106200
NACRES:
NA.74
Poziom jakości
sterylność
sterile; aseptically filled
Postać
plate (ready-to-use)
Właściwości
ready-to-use
opakowanie
single packed of 20 units
producent / nazwa handlowa
HYCON®
pH
7.1 ( in H2O)
mp
>95 °C
Zastosowanie
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
surface monitoring
kompatybilność
stand alone
temp. przechowywania
2-25°C
przydatność
enterobacteriaceae
Opis ogólny
Contact Slides C are developed for easy and flexible microbiological monitoring of flat and curved surfaces. Each contact slide is individually sealed in the transparent and flexible primary backing film made from PET and provides a rectangular surface of 25 cm2. MacConkey Agar is a weak selective medium for the isolation of Enterobacteriaceae or specifically E. coli. Bile salts and crystal violet largely inhibit the growth of the gram-positive microbial flora, whereas the growth of most Gram-negative bacteria is supported. Lactose and the pH indicator neutral red are used to detect lactose degradation. Bacteria degrading lactose to acids grow in pink to red colored colonies. Additionally, Escherichia coli and other acid forming bacteria will show a zone of precipitated bile salt around the colonies. Bacteria not degrading Lactose will grow colorless.
Zastosowanie
Contact Slides C are designed for the determination of the coliform and E. coli count on dry, sanitized surfaces as well as personnel in controlled clean room environments of production lines, i.e. food and beverages as well as non-sterile and terminally sterilized pharmaceuticals.
Informacje prawne
HYCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
For easy and flexible microbiological monitoring of surfaces in the food & beverage industry.