1.44023
Hycon® Contact Slides
Tryptic Soy Agar, Lecithin, Polysorbate 80, Histidine, for bacteria, for fungi, aseptically filled, suitable for surface monitoring
Synonim(y):
CASO agar, Hycon® Contact Slides TC, Soybean Casein Digest Agar, TSA
About This Item
Polecane produkty
agency
EP
JP
USP
Poziom jakości
sterylność
aseptically filled
Postać
plate (ready-to-use)
okres trwałości
7 mo.
Właściwości
ready-to-use
skład
Histidine
Lecithin
Polysorbate 80
opakowanie
pack of 100 units 1440230100
pack of 20 units 1440230020
producent / nazwa handlowa
HYCON®
warunki przechowywania
protect from light (Tightly closed. Dry)
pH
7.3 ( in H2O)
mp
>95 °C
Zastosowanie
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
surface monitoring
kompatybilność
stand alone
temp. przechowywania
2-25°C
przydatność
bacteria
fungi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
Ensure microbial air sampling generates precise results complying with international standards. Our systems are easy-to-use and reliable.
For easy and flexible microbiological monitoring of surfaces in the food & beverage industry.