Przejdź do
1.11107
Oxygen Test Kit, titrimetric
titrimetric, for use with MQUANT® titration pipette
Synonim(y):
Zestaw do wizualnego testu tlenu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
900,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Test tlenu, titrimetric, for use with MQUANT® titration pipette
analyte chemical class(es)
oxygenates
Quality Segment
compatibility
for use with MQUANT® titration pipette
detection method
titrimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Metoda: miareczkowa, wg Winklera, z pipetą miareczkową MQuant®
Trwałość procesów biologicznych w wodach naturalnych jest zasadniczo uzależniona od wystarczającej zawartości tlenu. Tlen obecny w wodzie jest również zużywany w procesach chemicznych i przez mikroorganizmy. Ten test MQuant® Oxygen (formalnie MColortest®) jest odpowiedni do oznaczania miareczkowego przy użyciu strzykawki z podziałką.
Może być stosowany w:
  • Wody gruntowe, woda pitna i wody powierzchniowe, woda morska
  • Woda akwariowa, woda z akwakultury
  • Woda przemysłowa i ścieki
  • Woda kotłowa i woda zasilająca kocioł
  • Napoje
Metoda
W roztworze alkalicznym rozpuszczony tlen utlenia jony manganu(II), tworząc wodorotlenki manganu(IV) ("wiązanie tlenu"). W silnie kwaśnym roztworze powstają jony manganu(III), które z kolei utleniają jony jodkowe, tworząc jod. Jest on następnie miareczkowany roztworem tiosiarczanu sodu wobec skrobi jako wskaźnika, aż roztwór stanie się całkowicie bezbarwny. Stężenie tlenu jest określane na podstawie zużycia roztworu do miareczkowania (oznaczanie jodometryczne wg Winklera). Zużycie tlenu oblicza się jako różnicę między zawartością tlenu zmierzoną bezpośrednio po pobraniu próbki a zawartością tlenu zmierzoną po n dniach (n = 2 do 5).
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
wgk
WGK 3
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
target_organs
Brain
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)