Kluczowe dokumenty
13-107
Sigma-Aldrich
Podstawowe histony
Highly pure core histones proteins (H2A, H2B, H3 and H4) including H1 purified from chicken erythrocytes, suitable as a substrate for histone modification assays (HAT, HDAC, DNMT) and nucleosome assembly studies.
Synonim(y):
Podstawowe białka histonowe
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
chicken
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable (histone acetyltransferase (HAT))
Warunki transportu
dry ice
Opis ogólny
Histony to rodzina podstawowych białek, które łączą się z DNA w jądrze i pomagają kondensować go w chromatynę. Niektóre histony działają jak szpule, wokół których owija się nitkowate DNA, tworząc nukleosom. Każdy nukleosom składa się z DNA owiniętego wokół ośmiu białek histonowych, które działają jak szpule i są nazywane oktamerem histonowym. Każdy oktamer histonowy składa się z dwóch kopii białek histonowych H2A, H2B, H3 i H4. Łańcuch nukleosomów jest następnie zawijany w 30 nm spiralę zwaną solenoidem, gdzie dodatkowe białka histonowe H1 są związane z każdym nukleosomem w celu utrzymania struktury chromosomu.
Zastosowanie
Główne histony i histon H1, oczyszczone z erytrocytów kurczaka; odpowiednie jako substrat do testów HAT; czystość = 90%
Jakość
rountinely evaluated by immunoblot using Anti-Histone H3 (05-499) and Anti-Histone H4 (07-108)
Postać fizyczna
Liofilizowany
Przechowywanie i stabilność
Liofilizowany: 2 lata w temperaturze -20°C; Uwodniony: 6 miesięcy w temperaturze -70°C
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
AtFKBP53 is a histone chaperone required for repression of ribosomal RNA gene expression in Arabidopsis.
Hong Li,Sheng Luan
Cell research null
1-Aminoindan-1,5-dicarboxylic acid and (S)-(+)-2-(3'-carboxybicyclo[1.1.1] pentyl)-glycine, two mGlu1 receptor-preferring antagonists, reduce neuronal death in in vitro and in vivo models of cerebral ischaemia.
D E Pellegrini-Giampietro,A Cozzi,F Peruginelli,P Leonardi,E Meli,R Pellicciari,F Moroni
The European Journal of Neuroscience null
Analysis of nuclear receptor acetylation.
Chenguang Wang,Michael Powell,Lifeng Tian,Richard G Pestell
Methods in Molecular Biology null
Human erythropoietin-specific sites of monoclonal antibody-mediated neutralization.
M R Fibi,M Aslan,P Hintz-Obertreis,J U Pauly,M Gerken,G Luben,L Lauffer,B Siebold,W Stuber,G Nau
Blood null
Rocío Montes de Oca et al.
The Journal of biological chemistry, 280(51), 42252-42262 (2005-10-06)
Barrier to autointegration factor (BAF) is an essential conserved double-stranded DNA-binding protein in metazoans. BAF binds directly to LEM domain nuclear proteins (e.g. LAP2, Emerin, and MAN1), lamin A, homeodomain transcription factors, and human immunodeficiency virus type 1-encoded proteins. BAF