Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1340,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
1340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
liquid
packaging
pkg of 500 ml
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Pożywka do wzrostu komórek mięśni gładkich 2 Kit
Application
Smooth Muscle Cell Growth Medium 2 to pożywka o niskiej zawartości surowicy (5% V/V) opracowana do zakładania i utrzymywania hodowli komórek mięśni gładkich z naczyń krwionośnych i narządów pustych. Pożywka jest zoptymalizowana pod kątem pierwotnych komórek ludzkich, ale może być również stosowana do hodowli bydlęcych, świńskich, mysich, psich i szczurzych komórek mięśni gładkich.Zalecane dla: Ludzkich komórek mięśni gładkich tętnicy pępowinowej (HUASMC) Ludzkich komórek mięśni gładkich tętnicy wieńcowej (HCASMC) Ludzkich komórek mięśni gładkich tętnicy płucnej (HPASMC) Ludzkich komórek mięśni gładkich aorty (HAoSMC) Ludzkich komórek mięśni gładkich oskrzeli (HBSMC) Ludzkich komórek mięśni gładkich tchawicy (HTSMC) Ludzkich komórek mięśni gładkich macicy (HUtSMC)
Packaging
Część systemu hodowli komórkowej oferowanego w różnych formatach:Pożywka hodowlana (gotowa do użycia): Zawiera pożywkę podstawową i suplementMixZestaw pożywki hodowlanej: Zawiera pożywkę podstawową i zestaw suplementówSupplementMix: Zawiera wszystkie suplementy pożywki wstępnie zmieszane w jednej fiolceSupplementPack: Zawiera wszystkie suplementy pożywki w pojedynczych fiolkach
Preparation Note
Końcowe stężenia suplementów po dodaniu do pożywki podstawowej: Płodowa surowica cielęca: 0,05 ml / ml Epidermalny czynnik wzrostu (rekombinowany ludzki): 0,5 ng / ml Podstawowy czynnik wzrostu fibroblastów (rekombinowany ludzki): 2 ng / ml Insulina (rekombinowany ludzki): 5 µg / ml
Przechowywać Basal Medium w temperaturze od 4 do 8°C w ciemności, a SupplementMix lub SupplementPack w temperaturze -20°C natychmiast po dostarczeniu. Nie zamrażać Basal Medium. Przy prawidłowym przechowywaniu produkty są stabilne do daty ważności podanej na etykiecie. Po dodaniu suplementów do pożywki podstawowej okres przechowywania kompletnej pożywki wynosi 6 tygodni w temperaturze od 4 do 8°C. Nie zamrażać kompletnej pożywki. Do użytku należy podgrzać tylko porcję kompletnej pożywki, a pozostałą pożywkę przechowywać w lodówce w temperaturze od 4 do 8°C.
Click here for more information.
Analysis Note
All lots of PromoCell Smooth Muscle Cell Growth Medium are subjected to comprehensive quality control tests using primary human smooth muscle cells. Each lot is checked for growth promoting activity, adherence rate, and typical morphology of the tested smooth muscle cells. Approved in-house lots of media are used as a reference. In addition, all lots of media have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria, mycoplasma).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| packaging pkg of 500 ml | packaging pkg of 500 ml | packaging - | packaging pkg of 500 ml |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pożywka do wzrostu komórek mięśni gładkich 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?