Kluczowe dokumenty
H2167
Sigma-Aldrich
Histon H2B
Synonim(y):
Histone, Human
Wybierz wielkość
100 μG
481,00 zł
481,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
481,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.25
481,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in E. coli
Formularz
liquid
stężenie
1 mg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... H2BC1(255626)
Opis ogólny
Histony są wysoce podstawowymi białkami chromatyny. Ściśle organizują eukariotyczne DNA w nukleosomy. Nukleosom istnieje jako oktameryczny histon rdzeniowy składający się z tetrameru histonów H3 i H4 z dwoma dimerami histonów H2A i H2B, w których 147 par zasad DNA jest owiniętych wokół kompleksu histonów.[1]
Zastosowanie
Histon H2B human został użyty w dalekiej analizie western blot.[2]
Działania biochem./fizjol.
Histony regulują dostępność DNA podczas transkrypcji, replikacji DNA, naprawy DNA i rekombinacji.[1] Pozachromosomalny histon H2B działa jako czujnik cytozolowy i wykrywa fragmenty dwuniciowego DNA (dsDNA) wytwarzane przez czynniki zakaźne lub uszkodzone komórki. Stymuluje to wrodzone i nabyte odpowiedzi immunologiczne w różnych typach komórek. Histon H2B przemieszcza się do i z nukleosomu szybciej niż inne histony rdzeniowe.[3]
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Kouji Kobiyama et al.
Frontiers in genetics, 4, 91-91 (2013-06-05)
Histones are essential components of chromatin structure, and histone modification plays an important role in various cellular functions including transcription, gene silencing, and immunity. Histones also play distinct roles in extrachromosomal settings. Extrachromosomal histone H2B acts as a cytosolic sensor
Khoa N Pham et al.
The journal of physical chemistry. B, 125(19), 4977-4986 (2021-05-12)
Histones are highly basic chromatin proteins that tightly package and order eukaryotic DNA into nucleosomes. While the atomic structure of the nucleosomes has been determined, the three-dimensional structure of DNA-free histones remains unresolved. Here, we combine tandem nonlinear and linear
Apurva Bhardwaj et al.
International journal of molecular sciences, 22(1) (2021-01-07)
Insulin-like growth factor (IGF) binding protein-3 (IGFBP-3) is an essential protein that regulates cellular processes such as cell proliferation, apoptosis, and differentiation. It is known to bind with several proteins to carry out various cellular functions. In this study, we