Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3120,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3120,00 zł
biological source
human
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
mol wt
14.8 kDa
packaging
pkg of 1 mg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentration
1.2 mg/mL
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... HIST2H2AC(8338)
General description
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE) | description recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE) | description recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE) | description recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE) |
| assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay ≥80% (SDS-PAGE) | assay ≥80% (SDS-PAGE) | assay ≥90% (SDS-PAGE) |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli |
| concentration 1.2 mg/mL | concentration >0.02 mg/mL | concentration >0.02 mg/mL | concentration - |
| mol wt 14.8 kDa | mol wt 15.4 kDa | mol wt 12.1 kDa | mol wt 113.8 kDa |
| form aqueous solution | form aqueous solution | form aqueous solution | form aqueous solution |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?