Kluczowe dokumenty
1.25163
Millipore
Eshmuno® A Resin
RoboColumn Eshmuno® A, volume 0.6 mL, prepacked column
Synonim(y):
RoboColumn 9769 A, 0,6 ml
Wybierz wielkość
8 PKG
1591,00 zł
1591,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
8 PKG
1591,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
1591,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
ligand
protein A
linia produktu
Eshmuno®
Formularz
prepacked column
producent / nazwa handlowa
Eshmuno®
Parametry
≤8 bar pressure
~500 cm/hr max. flow rate
Śr. kolumny × dł.
5 mm × 30 mm
pojemność
0.6 mL
~40-55 mg/mL, resin binding capacity((3-6 min RT))
grupa aktywna macierzy
Polyvinyl Ether
średnia wielkość cząstek
50 μm
Zastosowanie
mAb
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
5 x 30 mm ESHMUNO®
Cechy i korzyści
Żywica chromatograficzna 9769 A umożliwia użytkownikom:
  • Intensyfikację procesów skutkującą Wysoką Zdolnością Wiązania, Doskonałą Zdolnością Przepływu oraz Doskonałą Redukcją HCP.
  • Określenie czystości produktów dzięki bardziej spójnemu usuwaniu wirusów, zwiększonemu usuwaniu agregatów, zmniejszonemu znajdowaniu fab i niskiemu wypłukiwaniu białka A.
Informacje prawne
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Learn more on mAb downstream processing, more specifically affinity chromatography and the relevant associated products.
Dowiedz się więcej na temat dalszego przetwarzania mAb, a dokładniej chromatografii powinowactwa i związanych z nią produktów.