Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 pkg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 765,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115711
765,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócligand
protein A
product line
Eshmuno®
form
prepacked column
manufacturer/tradename
Eshmuno®
parameter
≤8 bar pressure, ~500 cm/hr max. flow rate
column diam. × L
8 mm × 20 mm
volume
1 mL
matrix active group
Polyvinyl Ether
mean particle size
50 μm
capacity
~40-55 mg/mL, resin binding capacity((3-6 min RT))
application(s)
mAb
storage temp.
2-8°C
General description
8 X 20mm ESHMUNO®
Features and Benefits
Eshmuno® A chromatography resin enables users to:
- Intensify processes resulting in High Binding Capacity, Superior Flow Capability, and Excellent HCP reduction.
- Determine the products purity with a more consistent viral clearance, increased aggregate removal, reduced fab finding and low leached Protein A.
Packaging
Plastic bag(s)
Legal Information
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eshmuno® A Resin
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?