Przejdź do
18887
Byzen Pro Żywica białka A
suitable for affinity chromatography
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
13111000
Form:
suspension
Aby zapytać o ten produkt 18887, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
suspension
technique(s)
affinity chromatography: suitable
mean particle size
70 μm
storage temp.
2-8°C
Application
Żywica Byzen Pro Protein A to nośnik do chromatografii powinowactwa, w którym jako ligand stosowany jest nowy mutant białka A. Konwencjonalne żywice wykorzystują silnie kwaśne bufory, narażając docelowe przeciwciało na ryzyko agregacji i obniżenia aktywności. Konwencjonalne żywice białka A wykorzystują silnie kwaśne bufory do elucji przeciwciał, narażając docelowe przeciwciało na ryzyko agregacji i zmniejszonej aktywności. Natomiast ta reagująca na temperaturę żywica Byzen Pro Protein A umożliwia elucję przeciwciał przy neutralnym pH poprzez prostą zmianę temperatury. Eliminuje to ryzyko agregacji i zmniejszenia aktywności przeciwciała, poprawiając wydajność produkcji przeciwciał farmaceutycznych.
Features and Benefits
Typowy profil produktu:
Struktura kulek, usieciowany alkohol poliwinylowy, średni rozmiar cząstek 70 μm, maks. Ciśnienie wsteczne 0,3 MPa, Szybkość przepływu (zalecana) 125-250 cm/h, Zakres pH (zalecany) pH 6-8, Ligand: Mutant rekombinowanego białka A, Immobilizacja ligandu: Wielokrotna ligacja, Dynamiczna zdolność wiązania (kolumna 20 cm): 26 g/L (250 cm/h) 34 g/L (125 cm/h), Całkowita zdolność wiązania 40 g/L, Temperatura wiązania poniżej 10°C, Temperatura elucji 37 do 40°C, Tryb zmiany temperatury: Można stosować konwencjonalny system wymiany ciepła.
Legal Information
Byzen Pro is a trademark of Nomadic Bioscience Co., Ltd
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
U5632P3391P9424
technique(s)
affinity chromatography: suitable
technique(s)
affinity chromatography: suitable
technique(s)
affinity chromatography: suitable
technique(s)
affinity chromatography: suitable
form
suspension
form
saline suspension
form
lyophilized powder
form
aqueous ethanol suspension
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mean particle size
70 μm
mean particle size
-
mean particle size
-
mean particle size
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)