Kluczowe dokumenty
125162
Millipore
Eshmuno® A Resin
RoboColumn Eshmuno® A, volume 0.2 mL, prepacked column
Synonim(y):
RoboColumn 9769 A, 0,2 ml
Wybierz wielkość
8 EA
1348,00 zł
1348,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
8 EA
1348,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
1348,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
ligand
protein A
Poziom jakości
Materiały
polypropylene housing
linia produktu
Eshmuno®
Formularz
prepacked column
producent / nazwa handlowa
Eshmuno®
Parametry
≤8 bar pressure
>500 cm/hr max. flow rate
Śr. kolumny × dł.
5 mm × 10 mm
pojemność
0.2 mL
~40-55 mg/mL binding capacity((3-6 min RT))
grupa aktywna macierzy
Polyvinyl Ether
średnia wielkość cząstek
50 μm
Zastosowanie
mAb
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
5 x 10 mm ESHMUNO®
Informacje prawne
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Learn more on mAb downstream processing, more specifically affinity chromatography and the relevant associated products.
Dowiedz się więcej na temat dalszego przetwarzania mAb, a dokładniej chromatografii powinowactwa i związanych z nią produktów.