Kluczowe dokumenty
1.19995
Millipore
PharmPrep® P 100 RP-18e, 10µm
Wybierz wielkość
10 G
274,00 zł
100 G
1367,00 zł
1 EA
6050,00 zł
1 KG
21 160,00 zł
1199959010
146 273,00 zł
1199959025
390 929,00 zł
274,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
274,00 zł
100 G
1367,00 zł
1 EA
6050,00 zł
1 KG
21 160,00 zł
1199959010
146 273,00 zł
1199959025
390 929,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115709
274,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poziom jakości
Materiały
spherical silica gel
Parametry
≤40 bar max. pressure
wielkość porów
10 nm mean pore size
Zastosowanie
plasma purification
metoda separacji
reversed phase
temp. przechowywania
2-30°C
Komentarz do analizy
Carbon content: 17 - 21 %
Purity (Al): ≤ 50 ppm
Purity (Fe): ≤ 25 ppm
Purity (Na): ≤ 25 ppm
Extractable matter: ≤ 0.10 %
Specific surface area (BET): 320 - 400 m²/g
Pore volume: 0.8 - 0.9 ml/g
Pressure: ≤ 40 bar
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 20000
Separation factor (Phenol/Pyridine): 1.8 - 3.0
Capacity factor (3-Nitroacetanilid): 2.9 - 3.9
Particle Size (d10): 5.0 - 8.0 µm
Particle Size (d50): 9.0 - 14.0 µm
Particle Size (d90): 13.0 - 21.0 µm
Informacje prawne
PHARMPREP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1