Kluczowe dokumenty
1.16834
Supelco
Arkusze aluminiowe TLC, żel krzemionkowy 60 F₂₅₄
pkg of 50 sheets, sheet L × W 5 cm × 10 cm, aluminum support
Synonim(y):
Płytki do chromatografii cienkowarstwowej
Wybierz wielkość
50 UNITS
551,00 zł
551,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 UNITS
551,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
551,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
aluminum support
silica gel 60 matrix
Poziom jakości
Właściwości
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
opakowanie
pkg of 50 sheets
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
grubość warstwy
200 μm
płytka dł. × szer.
5 cm × 10 cm
arkusz dł. × szer.
5 cm × 10 cm
wielkość cząstki
10-12 μm
wielkość porów
60 Å medium pore diameter
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
50 Aluminium sheets 5 x 10 cm
Our classical silica TLC plates are based on a combination of our proven silica gel 60 and the addition of a unique polymeric binder resulting in a very adherent and hard surface that will not crack or blister and even allow writing with a pensil on the surface without risk to damage the layer.
Zastosowanie
Aluminum TLC plate, silica gel coated with flourescent indicator F254. The silica gel TLC plates come in a quantity of 50 size 5x10 cm for thin layer chromatography applications.
Powiązanie
Replaces: 16834-2; 16834
Komentarz do analizy
Specific surface area (according to BET; 5-Pt. measurement): 480 - 540 m²/g
Pore volume (N₂-isotherm): 0.74 - 0.84 ml/g
d 50 (laser diffraction, size distribution): 9.7 - 11.7 µm
Layer thickness: 165 - 235 µm
Deviation of layer thickness per plate: ≤ 40 µm
Chromatographic testing:
colour test
hRf-values
- bleu vif organol, colour test, lipophile:
11 - 25
- Ceres Black G, colour test, lipophile: 34 - 48
- ceres Violet brn, colour test, lipophile: 52 - 67
Typical value determined on a conditioned sheet
Eluent: toluene (45% rel. humidity)