Merck
1.05789
Płytki TLC, żel krzemionkowy 60 F₂₅₄
pkg of 25 plates, plate L × W 5 cm × 10 cm, glass support
Synonim(y):
Płytki analityczne Silica Gel 60
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115711
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
material
glass support, silica gel 60 matrix
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
packaging
pkg of 25 plates
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
250 μm
plate L × W
5 cm × 10 cm
particle size
10-12 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
25 Płytki szklane 5 x 10 cm
Nasze klasyczne krzemionkowe płytki TLC są oparte na połączeniu naszego sprawdzonego żelu krzemionkowego 60 z dodatkiem unikalnego spoiwa polimerowego, co zapewnia bardzo przyczepną i twardą powierzchnię, która nie pęka ani nie tworzy pęcherzy, a nawet umożliwia pisanie długopisem na powierzchni bez ryzyka uszkodzenia warstwy.
Application
Szklana płytka TLC pokryta żelem krzemionkowym ze wskaźnikiem fluorescencyjnym F254. Płytki TLC z żelem krzemionkowym są dostarczane w ilości 25 sztuk w rozmiarze 5x10 cm do zastosowań w chromatografii cienkowarstwowej.
Analysis Note
Powierzchnia właściwa (wg BET; pomiar 5-punktowy): 480 - 540 m²/g
Objętość porów (N₂-izoterma): 0,74 - 0,84 ml/g
d 50 (dyfrakcja laserowa, rozkład wielkości): 9,5 - 11,5 µm
Grubość warstwy: 210 - 270 µm
Odchylenie grubości warstwy na płytkę: ≤ 35 µm
Testy chromatograficzne:
A) Test koloru
Wartości hRf
- bleu vif organol, test koloru, lipofil:
11 - 25
- Ceres Black G, test koloru, lipofil: 34 - 48
- ceres Violet brn, test barwny, lipofil: 52 - 67
liczba rozdziału (test barwny, lipofil): ≥ 9,0
B) Test sterydowy
wartości hRf
- hydrokortyzon, test sterydowy:
25 - 37
- Reichstein S, test sterydowy: 37 - 49
- metylotestosteron, test steroidowy: 42 - 54
Typowa wartość określona na kondycjonowanej płytce
Eluent A) Toluen (45% wilgotności względnej)
Eluent B) Octan etylu/Toluen (95+5 v/v; 20% wilgotności względnej)
Other Notes
Zastępuje: 5789-2; 5789