Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 unit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 728,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115711
728,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
material
aluminum support, silica gel 60 matrix
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
packaging
pkg of 1 roll
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
200 μm
plate L × W
500 cm × 20 cm
roll L × W
500 cm × 20 cm
particle size
10-12 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
1 Rolka aluminiowa 500 x 20 cm
Nasze klasyczne krzemionkowe płytki TLC są oparte na połączeniu naszego sprawdzonego żelu krzemionkowego 60 z dodatkiem unikalnego spoiwa polimerowego, co zapewnia bardzo przyczepną i twardą powierzchnię, która nie pęka ani nie tworzy pęcherzy, a nawet umożliwia pisanie długopisem na powierzchni bez ryzyka uszkodzenia warstwy.
Application
- Oznaczanie leków receptorowych blokujących receptory β w układach TLC z żelem krzemionkowym z fazą ruchomą zawierającą środek powierzchniowo czynny...: W artykule zbadano zastosowanie płytek TLC z żelem krzemionkowym z fazami ruchomymi zawierającymi środek powierzchniowo czynny do rozdzielania i analizy ilościowej leków blokujących receptory β. Przyjazna dla środowiska metoda zapewnia dokładne wartości LOD i LOQ dla różnych leków (Traczuk i Polak, 2022).
- Rozdzielanie peptydów w systemach chromatografii cienkowarstwowej z adsorbentami na bazie krzemionki C18...: W artykule zbadano rozdział peptydów przy użyciu systemów chromatografii cienkowarstwowej (TLC) z adsorbentami na bazie krzemionki C18, w tym płytkami Silica gel 60 F254. Badanie pokazuje użyteczność tych systemów w analizie peptydów (Gwarda et al., 2016).
Analysis Note
Powierzchnia właściwa (wg BET; pomiar 5-punktowy): 480 - 540 m²/g
Objętość porów (N₂-izoterma): 0,74 - 0,84 ml/g
d 50 (dyfrakcja laserowa, rozkład wielkości): 9,7 - 11,7 µm
Grubość warstwy: 160 - 210 µm
Odchylenie grubości warstwy na płytkę: ≤ 40 µm
Testy chromatograficzne:
Test koloru
Wartości hRf
- bleu vif organol, test koloru, lipofil:
11 - 25
- Ceres Black G, test koloru, lipofil: 34 - 48
- ceres Violet brn, test koloru, lipofil: 52 - 67
Typowa wartość określona na arkuszu kondycjonowanym
Eluent: toluen (45% wilgotności względnej)
Objętość porów (N₂-izoterma): 0,74 - 0,84 ml/g
d 50 (dyfrakcja laserowa, rozkład wielkości): 9,7 - 11,7 µm
Grubość warstwy: 160 - 210 µm
Odchylenie grubości warstwy na płytkę: ≤ 40 µm
Testy chromatograficzne:
Test koloru
Wartości hRf
- bleu vif organol, test koloru, lipofil:
11 - 25
- Ceres Black G, test koloru, lipofil: 34 - 48
- ceres Violet brn, test koloru, lipofil: 52 - 67
Typowa wartość określona na arkuszu kondycjonowanym
Eluent: toluen (45% wilgotności względnej)
Other Notes
Zastępuje: 5562-7; 5562
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Płytki TLC, żel krzemionkowy 60 F₂₅₄
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?