Kluczowe dokumenty
1.11969
Sigma-Aldrich
Acetone-D6
deuteration degree min. 99.96% for NMR spectroscopy MagniSolv
Synonim(y):
Acetone-D6, Hexadeuteroacetone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3D6O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
64.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142201
Numer indeksu EC:
211-563-9
ciśnienie pary
233 hPa ( 20 °C)
Postać
liquid
temp. samozapłonu
465 °C (DIN 51794)
siła działania
5800 mg/kg LD50, oral (Rat)
20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
granice wybuchowości
2.6-12.8 % (v/v)
metody
NMR: suitable
zanieczyszczenia
≤0.010% Water (H<SUB>2</SUB>O) (NMR)
≤0.020% Water (H<SUB>2</SUB>O + D<SUB>2</SUB>O) (Karl Fischer)
pH
5-6 (365 g/L in H2O)
tw
56.2 °C/1013 hPa
mp
-95.4 °C
temp. przejścia
flash point <-20 °C
gęstość
0.88 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3/i1D3,2D3
Klucz InChI
CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N
Opis ogólny
A wide range of MagniSolv deuterated solvents with extremely low residual water, excellent chemical purity, and the highest isotopic enrichment available can satisfy the most demanding requirements of researchers. Depending on application and sensitivity of the NMR spectrometer our offer solvents with deuteration degrees between 98% and 99.96%. In case of all the water soluble deuterated standard products, water content is specified according to both Karl Fischer and NMR.
Komentarz do analizy
Deuteration degree: ≥ 99.96 %
Water (NMR, H₂O): ≤ 0.010 %
Performance test (NMR-spectrum): passes test
Water (K. Fischer, H₂O + D₂O): ≤ 0.020 %
Informacje prawne
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°C)
-19 °C - closed cup