Przejdź do
1.06717
Sześciowodny chlorek niklu(II)
for analysis EMSURE® ACS
Synonim(y):
Dichlorek niklu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Cl2Ni · 6H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.69
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-743-0
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98.0% (complexometric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
Solubility:
2540 g/L
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
≥98.0% (complexometric)
form
solid
potency
186 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.005% Insoluble matter
pH
4.9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
140 °C (anhydrous substance; decomposes)
solubility
2540 g/L
density
1.92 g/cm3 (anhydrous substance)
bulk density
640 kg/m3
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Ca: ≤0.005%, Co: ≤0.005%, Cu: ≤0.001%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.01%, Mg: ≤0.01%, Mn: ≤0.002%, N: ≤0.005%, Na: ≤0.01%, Pb: ≤0.002%, Zn: ≤0.001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Ni+2].[Cl-].[Cl-].O.O.O.O.O.O
InChI
1S/2ClH.Ni.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChI key
LAIZPRYFQUWUBN-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Zwiększona wydajność fotokatalityczna i elektrochemiczna hydrotermalnie przygotowanych nanokompozytów Co domieszkowanych NiO: W niniejszym badaniu zbadano syntezę heksahydratu chlorku niklu(II) jako prekursora w hydrotermalnym przygotowaniu nanokompozytów Co domieszkowanych NiO. Badania wykazały znaczną poprawę zarówno właściwości fotokatalitycznych, jak i elektrochemicznych, podkreślając potencjalne zastosowania w zaawansowanej materiałoznawstwie i chemii analitycznej (Venkatachalapathy et al., 2024, doi:10.1002/bio.4768).
Analysis Note
Test (kompleksometryczny): ≥ 98,0 %
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,005 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0.005 %
Azot całkowity (N): ≤ 0,005 %
Ca (Wapń): ≤ 0,005 %
Co (Kobalt): ≤ 0,005 %
Cu (Miedź): ≤ 0.001 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,001 %
K (Potas): ≤ 0,01 %
Mg (Magnez): ≤ 0,01 %
Mn (Mangan): ≤ 0.002 %
Na (Sód): ≤ 0,01 %
Pb (Ołów): ≤ 0,002 %
Zn (Cynk): ≤ 0,001 %
zgodne z ACS
Other Notes
Zastępuje: NX0325-5
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
22338731462203866
form
solid
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
crystals and lumps
solubility
2540 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
assay
≥98.0% (complexometric)
assay
-
assay
≥98%
assay
99.999% trace metals basis
Quality Level
300
Quality Level
100, 200
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
grade
-
cation traces
Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.001%, K: ≤0.01%, Mn: ≤0.002%, Na: ≤0.01%, Zn: ≤0.001%, Co: ≤0.005%, Mg: ≤0.01%, Pb: ≤0.002%, Fe: ≤0.001%, N: ≤0.005%
cation traces
-
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤10 mg/kg, Co: ≤100 mg/kg, Cu: ≤10 mg/kg, Fe: ≤20 mg/kg, Mg: ≤10 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Pb: ≤10 mg/kg, Zn: ≤10 mg/kg
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sześciowodny chlorek niklu(II)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Lungs
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7791-20-0
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
106717025004022536081380
106717100004022536081397