Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 372,00 zł |
Informacje o tej pozycji
372,00 zł
analyte chemical class(es)
alkalis
Quality Segment
compatibility
for use with MQUANT®
detection method
titrimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Metoda
Jedna próbka (próbka A) jest miareczkowana kwasem solnym wobec fenoloftaleiny, aż stanie się bezbarwna (przy pH 8,2), podczas gdy druga próbka (próbka B) tej samej wody jest miareczkowana wobec mieszanego wskaźnika, aż jej kolor zmieni się na czerwony (przy pH 4,3). Wartości KS8.2 i KS4.3 są określane na podstawie odpowiedniego zużycia roztworu do miareczkowania.
Test mierzy zasadowość np. w
- Wody gruntowe i powierzchniowe, woda morska
- Woda pitna i mineralna
- Woda przemysłowa, woda procesowa i ścieki
- Woda kotłowa
- Woda akwariowa i woda z akwakultury
- Woda w basenach kąpielowych
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| detection method titrimetric | detection method colorimetric | detection method titrimetric | detection method titrimetric |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| analyte chemical class(es) alkalis | analyte chemical class(es) - | analyte chemical class(es) oxygenates | analyte chemical class(es) - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| compatibility for use with MQUANT® | compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility for use with MQUANT® titration pipette | compatibility for use with MCOLORTEST® |
microbialanalysis | microbialanalysis | microbialanalysis | microbialanalysis |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Muta. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3