Kluczowe dokumenty
1.10453
Millipore
Agar APT
for microbiology
Synonim(y):
APT Agar (All-purpose agar cont. Tween®), All-purpose agar cont. Tween®
Wybierz wielkość
500 G
858,00 zł
858,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 G
858,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
858,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Poziom jakości
Formularz
powder (dehydrated (DCM))
producent / nazwa handlowa
GranuCult®
metody
microbiological culture: suitable
pH
6.5-6.9 (25 °C, 59.5 g/L in H2O, after autoclaving)
rozpuszczalność
59.5 g/L
Zastosowanie
food and beverages
microbiology
temp. przechowywania
15-25°C
przydatność
lactic acid bacteria
Komentarz do analizy
Wygląd (klarowność): klarowny
Wygląd (kolor): brązowy
Wartość pH (25 °C): 6.5 - 6.9
Wzrost (Lactobacillus acidophilus ATCC 4356 (WDCM 00098)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Lactobacillus casei ATCC 393 (WDCM 00100)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Lactobacillus fermentum ATCC 9338): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Lactobacillus plantarum ATCC 14917 (WDCM 00104)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Leuconostoc mesenteroides ATCC 9135 (WDCM 00108)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Lactococcus lactis spp. lactis ATCC 19435 (WDCM 00016)): dobry do bardzo dobrego
Inkubacja: 48 godzin; 35 °C; warunki tlenowe.
Przypis
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informacje prawne
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3