Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 439,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
439,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
agency
JP, USP, according to EP
sterility
non-sterile
form
granular
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
packaging
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
5.0-5.4 (25 °C, 42.5 g/L in H2O, after autoclaving)
bulk density
700 kg/m3
application(s)
microbiology
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
suitability
Salmonella spp.
General description
Rappaport-Vassiliadis Broth, znany również jako RV Broth lub RVS Broth, to selektywne podłoże wzbogacające stosowane do wykrywania i izolacji gatunków Salmonella z różnych próbek, w tym żywności i próbek środowiskowych. RV Broth składa się z wysoce skoncentrowanej bazy chlorku magnezu, który hamuje wiele bakterii i pozwala na selektywny wzrost Salmonelli. Bulion zawiera również zieleń malachitową, która dodatkowo zapobiega wzrostowi organizmów innych niż Salmonella i poprawia wykrywanie kolonii Salmonella wytwarzających siarkowodór. Bulion RV jest często stosowany w połączeniu z innymi pożywkami i metodami hodowli, izolacji i identyfikacji Salmonelli w próbkach żywności i próbkach środowiskowych w ramach programów nadzoru i monitorowania bezpieczeństwa żywności.
Application
Rappaport-Vassiliadis Broth (RV Broth) jest stosowany do wykrywania i izolacji gatunków Salmonella z próbek żywności i próbek środowiskowych. Jest szczególnie przydatny w przypadku próbek, które są potencjalnie zanieczyszczone wysokimi poziomami innych gatunków bakterii, ponieważ RV Broth został zaprojektowany tak, aby hamować wzrost większości bakterii, jednocześnie promując wzrost Salmonelli. Jest to szeroko stosowana metoda wykrywania Salmonelli i jest ważnym narzędziem do testowania bezpieczeństwa żywności i programów monitorowania środowiska.
Features and Benefits
Nasze granulowane nośniki są
- Bezpieczniejsze - Znaczna redukcja wdychania substancji toksycznych i alergizujących, co skutkuje mniejszą liczbą reakcji alergicznych. Mniejsze zanieczyszczenie narzędzi pracy i środowiska
- Dokładność - brak oddzielania się składników i zbrylania, nawet w wilgotnych lub ciepłych warunkach, zapewnia jednolity produkt o wyższej dokładności działania.
- Szybkość - szybkie i równomierne rozpuszczanie w wodzie
- Łatwiejsze - Łatwiejsza obsługa i ważenie dzięki lepszym właściwościom przepływu. Media nie przyklejają się do kolby lub pojemnika.
- Niezawodność - jednorodne rozmieszczenie składników gwarantuje wysoką powtarzalność, nawet w przypadku stosowania niewielkich ilości pożywki.
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?