Przejdź do
1.07700
GranuCult® RAPPAPORT-VASSILIADIS - bulion sojowy (baza)
GranuCult® prime, according to ISO 6579, ISO 19250, EN 15215, USDA-FSIS, granular, selective for Salmonella spp.
Synonim(y):
Salmonella Enrichment Broth wg Rappaporta i Vassiliadisa, Broth RVS (baza), Bulion wzbogacający Rappaport Vassiliadis Salmonella
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
619,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
GranuCult® prime
Agency:
EN 15215, ISO 19250, USDA-FSIS, according to ISO 6579
Ph:
5.0-5.4 (25 °C, 26.6 g/L in H2O, after autoclaving)
Form:
granular
Suitability:
selective for Salmonella spp.
Application(s):
food and beverages
microbiology
619,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Consider alternative product 17173-500G
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
EN 15215, ISO 19250, USDA-FSIS, according to ISO 6579
form
granular
packaging
pack of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
5.0-5.4 (25 °C, 26.6 g/L in H2O, after autoclaving)
bulk density
700 kg/m3
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
selective for Salmonella spp.
General description
Bulion RVS (RAPPAPORT-VASSILIADIS-Soya) to selektywna pożywka do wzbogacania i izolacji bakterii Salmonella. Jest to modyfikacja oryginalnej pożywki Rappaporta, w której zamiast tryptonu (peptonu z kazeiny) zastosowano pepton sojowy w celu poprawy wskaźnika odzysku Salmonelli. Skuteczność bulionu RVS do selekcji Salmonella opiera się na (a) zdolności Salmonella sp. do namnażania się przy stosunkowo wysokim ciśnieniu osmotycznym, przy stosunkowo niskich wartościach pH, w wysokiej temperaturze i przy skromnych wymaganiach żywieniowych oraz (b) tłumieniu toksycznego wpływu zieleni malachitowej na Salmonellae w obecności chlorku magnezu.
Application
Bulion (baza) RVS (RAPPAPORT-VASSILIADIS-Soya) jest stosowany do selektywnego wzbogacania Salmonelli z żywności i paszy dla zwierząt, wody i innych materiałów.
Analysis Note
Wygląd (klarowność): klarowny
Wygląd (kolor): ciemnoniebieski
Wartość pH (25 °C): 5.0 - 5.4
Test promocji wzrostu zgodnie z aktualną wersją normy DIN EN ISO 11133.
Mieszane inokulum Salmonella, E.coli i P.aeruginosa
Dodatkowo monokultura E.coli i E.faecalis
Potwierdzenie na agarze XLD resp. Tryptic soy agar
Inokulum na podłożu referencyjnym (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): ≤ 100
Inokulum na podłożu referencyjnym (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)): ≤ 100
Inokulum na podłożu referencyjnym (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≥ 1000
Inokulum na podłożu referencyjnym (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): ≥ 1000
Inokulum na podłożu referencyjnym (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): ≥ 1000
Inokulum na podłożu referencyjnym (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): ≥ 1000
Inokulum na podłożu referencyjnym (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): ≥ 1000
Wzrost na agarze XLD (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): >10 kolonii
Wzrost na agarze XLD (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)): >10 kolonii
Kolonie (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): bezbarwne z czarnym środkiem
Kolonie (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)): bezbarwne z czarnym środkiem
Wzrost na agarze sojowym tryptycznym (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): <100 kolonii
Wzrost na agarze z soją tryptyczną (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): <100 kolonii
Wzrost na agarze z soją tryptyczną (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): <10 kolonii
Wzrost na agarze z soją tryptyczną (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): <10 kolonii
Inkubacja:
Bulion RVS: 24 ± 3 godziny w temperaturze 41.5 ± 1 °C w warunkach tlenowych
Potwierdzenie na agarze XLD lub agarze tryptyczno-sojowym: 24 ± 3 godziny w temperaturze 37 ± 1 °C w warunkach tlenowych
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
11082417173109628
description
GranuCult® prime, according to ISO 6579, ISO 19250, EN 15215, USDA-FSIS, granular, selective for Salmonella spp.
description
GranuCult® prime, according to USDA-FSIS, APHA, granular, for Listeria Spp., pack of 500 g, pack of 5 kg
description
NutriSelect® Plus, according to ISO 6579, powder, selective for Salmonella spp., pack of 500 g, suitable for microbiology
description
GranuCult®, according to FDA-BAM, granular, for Listeria spp., pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult®
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
manufacturer/tradename
GranuCult®
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
application(s)
environmental
food and beverages
pathogen testing, microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
form
medium granules (dehydrated (DCM))
form
granular
form
powder
form
medium granules (dehydrated (DCM))
agency
ISO 6579
agency
APHA, according to USDA-FSIS
agency
according to ISO 19250:2010, according to ISO 6579
agency
according to FDA-BAM
suitability
Salmonella spp.
suitability
Listeria Spp.
suitability
selective for Salmonella spp.
suitability
Listeria spp. (spp.)
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Need full media composition
    1 answer
    1. The full medium composition is in the datasheet that can be downloaded from the webpage:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/196/594/datasheet-107700-mk.pdf