Kluczowe dokumenty
1.09944
Supelco
Acetic acid
for 1000 ml, c(CH₃COOH) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol®
Synonim(y):
Acetic acid solution, Methane carboxylic acid solution, Methylformic acid solution
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.05
Beilstein:
506007
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
linia produktu
Titrisol®
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reaction type: Acid-base reactions
stężenie
0.1 M
metody
titration: suitable
pH
2.5 (20 °C in H2O)
gęstość
1.01 g/cm3 at 20 °C
ciąg SMILES
CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
Klucz InChI
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany