Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 181,00 zł |
Informacje o tej pozycji
181,00 zł
Nazwa produktu
Kwas octowy, c(CH3COOH) = 0.1 mol/l (0.1 N), Titripur®
Quality Segment
product line
Titripur®
form
liquid
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentration
0.1 M
technique(s)
titration: suitable
density
1 g/cm3 at 20 °C
greener alternative category
storage temp.
15-25°C
SMILES string
CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
General description
Features and Benefits
Ten roztwór wolumetryczny jest analizowany przez nasze laboratorium kalibracyjne D-K-15185-01-00, które jest akredytowane zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025 w zakresie analizy ilości stężeń substancji w roztworach wolumetrycznych przez DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - niemiecka krajowa jednostka akredytująca). Certyfikat akredytacji można znaleźć na stronie www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
Analysis Note
Stężenie substancji 0.0995 - 0.1005 mol/L
Niepewność pomiaru ± 0.0003 mol/L
Identyfikowalność NIST SRM
Stężenie jest określane przez miareczkowanie objętościowe i odnosi się do 20°C.
Stężenie substancji w tym roztworze wolumetrycznym jest określane za pomocą znormalizowanego roztworu wodorotlenku sodu (numer artykułu 1.09141). Roztwór wodorotlenku sodu jest standaryzowany i identyfikowalny z pierwotnym standardowym materiałem odniesienia (SRM) z National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 84 potassium hydrogen phthalate) za pomocą wolumetrycznego standardowego wodorotlenku potasu (numer artykułu 1.02400), certyfikowanego materiału odniesienia zgodnie z ISO 17034, analizowanego przez nasze akredytowane laboratorium kalibracyjne Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy zgodnie z DIN EN ISO/IEC 17025. Niepewność jest wyrażona jako rozszerzona niepewność pomiaru ze współczynnikiem rozszerzenia k=2 obejmującym poziom ufności 95%.
Uwaga: Miano jest współczynnikiem korekcyjnym korygującym zmiany objętości roztworu, sprzętu do miareczkowania, temperatury i innych warunków laboratoryjnych. W celu uzyskania prawidłowych wyników miareczkowania zaleca się określenie miana za pomocą sprzętu laboratoryjnego i w warunkach laboratoryjnych bezpośrednio po otwarciu nowej butelki i w regularnych odstępach czasu.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| reaction suitability reaction type: Acid-base reactions | reaction suitability reaction type: Acid-base reactions | reaction suitability - | reaction suitability - |
| technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| product line Titripur® | product line Titripur® | product line - | product line ReagentPlus® |
| quality Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab | quality Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab | quality - | quality - |
| greener alternative category | greener alternative category | greener alternative category | greener alternative category - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. - | storage temp. room temp |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas octowy
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c