Kluczowe dokumenty
1.07475
Sigma-Aldrich
Pirydyna-D5
deuteration degree min 99.8% for NMR spectroscopy MagniSolv
Synonim(y):
Pyridine-D5
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5D5N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142201
Numer indeksu EC:
230-720-2
ciśnienie pary
26.7 hPa ( 25 °C)
Poziom jakości
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
482 °C
siła działania
891 mg/kg LD50, oral (Rat)
1121 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
granice wybuchowości
1.8-12.4 % (v/v)
metody
NMR: suitable
zanieczyszczenia
≤0.02% Water (H<SUB>2</SUB>O) (NMR)
≤0.03% Water (H<SUB>2</SUB>O) (Karl Fischer)
pH
8.81 ( in H2O)
bp
115 °C/1013 hPa
mp
-42 °C
temp. przejścia
flash point 17 °C
gęstość
0.98 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
no temp limit
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
Klucz InChI
JUJWROOIHBZHMG-RALIUCGRSA-N
Opis ogólny
Szeroka gama deuterowanych rozpuszczalników MagniSolv o wyjątkowo niskiej zawartości wody resztkowej, doskonałej czystości chemicznej i najwyższym dostępnym wzbogaceniu izotopowym może zaspokoić najbardziej wymagające potrzeby naukowców. W zależności od zastosowania i czułości spektrometru NMR oferujemy rozpuszczalniki o stopniu deuteracji od 98% do 99,96%. W przypadku wszystkich rozpuszczalnych w wodzie deuterowanych produktów standardowych, zawartość wody jest określona zarówno według Karla Fischera, jak i NMR.
Komentarz do analizy
Liczba parowania: 12,7
Stopień deuteracji: ≥ 99,8 %
Woda
- NMR, H₂O:
≤ 0,02 %
Test wydajności (spektrum NMR): przechodzi test
Woda
- K. Fischer, H₂O + D₂O:
≤ 0,03 %
Informacje prawne
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany