Kluczowe dokumenty
177970
Pyridine-d5
"100%", ≥99.96 atom % D
Synonim(y):
Pentadeuteropyridine
Wybierz wielkość
1440,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1440,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
czystość izotopowa
≥99.96 atom % D
Próba
≥99% (CP)
Formularz
liquid
granice wybuchowości
0.34-6.3 % (lit.)
metody
NMR: suitable
zanieczyszczenia
≤0.05% water
water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.506 (lit.)
pH
8.5 (0.2 g/L)
bp
114.4 °C (lit.)
mp
-41 °C (lit.)
gęstość
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+5
ciąg SMILES
[2H]c1nc([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
Klucz InChI
JUJWROOIHBZHMG-RALIUCGRSA-N
Opis ogólny
Polecane produkty
wyposażenie dodatkowe
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
62.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
17 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?