Przejdź do
532967
Pyridine-d5
≥99.5 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS
Synonim(y):
Pentadeuteropyridine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 x 1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1420,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2300,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5D5N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.13
UNSPSC Code:
12142201
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
230-720-2
Beilstein/REAXYS Number:
114377
MDL number:
eCl@ss:
39151701
Isotopic purity:
≥99.5 atom % D
Assay:
≥99% (CP)
Mass shift:
M+5
Form:
solution
1420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
≥99.5 atom % D
Quality Segment
assay
≥99% (CP)
form
solution
contains
0.03 % (v/v) TMS
expl. lim.
0.34-6.3 % (lit.)
technique(s)
NMR: suitable
refractive index
n20/D 1.506 (lit.)
pH
8.5 (0.2 g/L)
bp
114.4 °C (lit.)
mp
-41 °C (lit.)
density
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shift
M+5
SMILES string
[2H]c1nc([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
InChI key
JUJWROOIHBZHMG-RALIUCGRSA-N
General description
Pyridine-d5 is a deuterated NMR solvent useful in NMR-based research and analyses. It has been synthesized by palladium catalyzed H/D (hydrogen/deuterium) exchange reaction between pyridine vapor and heavy water. Infrared and Raman spectra of pyridine-d5 have been recorded in the range 300–4000cm-1.
Application
Pyridine-d5 may be used as a solvent in the 1H NMR based structural analysis of lignin acetates obtained from spruce and birch.
Other Notes
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
532975
description
≥99.5 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS
description
≥99.5 atom % D
mass shift
M+5
mass shift
M+5
technique(s)
NMR: suitable
technique(s)
NMR: suitable
assay
≥99% (CP)
assay
≥99% (CP)
isotopic purity
≥99.5 atom % D
isotopic purity
≥99.5 atom % D
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solution
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyridine-d5
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
62.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
17 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7291-22-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)