Kluczowe dokumenty
1.07055
Supelco
Benzyna
for analysis EMPARTA® ACS
About This Item
Kod UNSPSC:
12191502
klasa czystości
ACS reagent
dilution
(for routine analytical applications)
temp. przechowywania
20-25°C
Powiązane kategorie
Informacje prawne
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
<-5.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
< -21 °C