1.06237
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride
GR for analysis ACS
Synonim(y):
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride, Naphthylethylenediamine dihydrochloride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
Postać
solid
pH
1.0 (20 °C, 25 g/L in H2O)
rozpuszczalność
30 g/L
gęstość nasypowa
380 kg/m3
temp. przechowywania
15-25°C
InChI
1S/C12H14N2.2ClH/c13-8-9-14-12-7-3-5-10-4-1-2-6-11(10)12;;/h1-7,14H,8-9,13H2;2*1H
Klucz InChI
MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Powiązanie
Komentarz do analizy
Identity (IR-spectrum): conforms
Appearance of solution (20 g/l, water): clear, dissolution is complete
1-Naphthylamine (HPLC): ≤ 0.1 %
2-Naphthylamine (HPLC): ≤ 0.01 %
Water (according to Karl Fischer): ≤ 5.0 %
Sensitivity to sulfanilamide: conforms
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3