Przejdź do
1.04057
Glycerol
greener alternative
Bardziej ekologiczna alternatywa
(vegetable origin) for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
1,2,3-Propanetriol, Trihydroxylpropane, Protol, Glycerin, 1,2,3-Propanetriol, Glycerin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1320,00 zł
10 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4410,00 zł
25 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7840,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOCH2CH(OH)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
92.09
UNSPSC Code:
50161901
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
200-289-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
635685
Assay:
≥99.5% (GC), 98.0-101.0% (calculated on anhydrous substance, alkalimetric)
Grade:
ACS reagent
Bp:
182 °C/20 mmHg (lit.)
Vapor pressure:
<1 mmHg ( 20 °C)
1320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
vapor density
3.1 (vs air)
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% (GC), 98.0-101.0% (calculated on anhydrous substance, alkalimetric)
form
liquid
autoignition temp.
698 °F
expl. lim.
2.6-11.3 % (v/v)
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.001% Chloride (Cl), ≤0.001% Sulfate (SO4), ≤0.002% Free acid (CH3COOH), ≤0.003% Halogenated compounds (as Cl), ≤0.05% Fatty acids and esters (as Butyric acid), ≤0.1% Diethylene glycol and related Substances (any further impurity), ≤0.1% Diethylene glycol and related Substances (impurity A), ≤0.5% Diethylene glycol and related Substances (Sum of all impurities), ≤0.5% Water, ≤10 ppm Aldehydes, ≤3000 ppm Methanol
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.474 (lit.)
pH
5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
transition temp
flash point 199 °C
density
1.25 g/mL (lit.)
SMILES string
OCC(O)CO
cation traces
Al: ≤0.00005%, B: ≤0.000002%, Ba: ≤0.00001%, Ca: ≤0.0001%, Cd: ≤0.000005%, Co: ≤0.000005%, Cr: ≤0.000002%, Cu: ≤0.000005%, Fe: ≤0.00001%, Mg: ≤0.0001%, Mn: ≤0.00001%, Ni: ≤0.000002%, Pb: ≤0.00001%, Sn: ≤0.00001%, Zn: ≤0.00001%, heavy metals (as Pb): ≤0.00020%
greener alternative category
storage temp.
2-25°C
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChI key
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product is a bio-based glycerol and is aligned with the 5th principle of Green Chemistry "Safer Solvents and Auxiliaries" and 7th principle "Use of Renewable Feedstock".
Other Notes
Discover EMSURE - to be more than sure!
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glycerol
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Is this product animal-free, TSE/BSE free?
    1 answer
    1. This product is of vegetable origin. Items that are not of animal origin are not tested for TSE/BSE.