Merck
1.07299
Siarczan 4-(metyloamino)fenolu
Technipur®
Synonim(y):
Siarczan N-metylo-p-aminofenolu, Siarczan p-metyloaminofenolu
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H9NO · 1/2H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.19
NACRES:
NA.05
UNSPSC Code:
12352100
Beilstein/REAXYS Number:
3919382
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
autoignition temp.
989 °F
pH
3.5-4.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
260 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OS(O)(=O)=O.CNc1ccc(O)cc1.CNc2ccc(O)cc2
InChI
1S/2C7H9NO.H2O4S/c2*1-8-6-2-4-7(9)5-3-6;1-5(2,3)4/h2*2-5,8-9H,1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI key
ZVNPWFOVUDMGRP-UHFFFAOYSA-N
General description
Siarczan 4-(metyloamino)fenolu, podstawiony fenol, jest aromatycznym środkiem redukującym, stosowanym głównie jako farba do włosów i monochromatyczny wywoływacz fotograficzny.
Application
Siarczan 4-(metyloamino)fenolu może być stosowany jako inhibitor korozji. Jest stosowany jako odczynnik w kilku reakcjach stosowanych do określania poziomów zanieczyszczeń i leków różnymi metodami, w szczególności metodami elektrochemicznymi lub spektrofotometrycznymi. Siarczan 4-(metyloamino)fenolu jest również stosowany jako organiczny środek redukujący do przygotowania nanomateriałów srebra.
Legal Information
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
wgk
WGK 3
flash_point_f
494.6 °F - closed cup
flash_point_c
257 °C - closed cup
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)