Dokumenty
1.03984
Millipore
Folic acid
for biochemistry
Synonim(y):
Folic acid, Pteroylglutamic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H19N7O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
441.40
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Numer indeksu EC:
200-419-0
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
Postać
solid
pH
4.0-4.8 (25 °C, 100 g/L in H2O)
mp
250 °C
rozpuszczalność
0.002 g/L
gęstość nasypowa
110 kg/m3
temp. przechowywania
15-25°C
InChI
1S/C19H19N7O6/c20-19-25-15-14(17(30)26-19)23-11(8-22-15)7-21-10-3-1-9(2-4-10)16(29)24-12(18(31)32)5-6-13(27)28/h1-4,8,12,21H,5-7H2,(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)(H3,20,22,25,26,30)/t12-/m0/s1
Klucz InChI
OVBPIULPVIDEAO-LBPRGKRZSA-N
Opis ogólny
for biochemistry
Zastosowanie
Folic acid for biochemistry. CAS 59-30-3, pH 4.0 - 4.8 (100 g/l, H₂O, 25 °C).
Komentarz do analizy
Assay (HPLC, calc.on anhydrous substance)97.0 - 102.0 %Identity (HPLC)conformsIdentity (IR-spectrum)conformsAbsorption ratio (A₂₅₆/A₃₆₅)2.80 - 3.00Spec. rotation (α 20/D; 10 g/l; NaOH 0,1 mol/l; calc. on anhydrous subst.)+18 - +22 °Related substances (HPLC, Ph Eur) (impurity A)≤ 0.5 %Related substances (HPLC, Ph Eur) (impurity D)≤ 0.6 %Related compounds (HPLC) (total unspecified impurities)≤ 1.0 %Water (according to Karl Fischer)5.0 - 8.5 %
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1