Merck
803049
Sigma-Aldrich
Folic acid-(glutamic acid-13C5)
≥99 atom % 13C, ≥95% (CP)
Synonim(y):
Vitamin B9-(glutamic acid-13C5)
Wybierz wielkość
1 MG
4920,00 zł
5 MG
20 032,20 zł
4920,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
4920,00 zł
5 MG
20 032,20 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C5C14H19N7O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
446.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352205
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
4920,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
≥95% (CP)
Formularz
powder
metody
mass spectrometry (MS): suitable
kolor
white to light yellow
mp
>285 °C
Zastosowanie
detection
przesunięcie masy
M+5
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C1C2=C(N=CC(CNC3=CC=C(C(N[13CH]([13C](O)=O)[13CH2][13CH2][13C](O)=O)=O)C=C3)=N2)N=C(N)N1
InChI
1S/C19H19N7O6/c20-19-25-15-14(17(30)26-19)23-11(8-22-15)7-21-10-3-1-9(2-4-10)16(29)24-12(18(31)32)5-6-13(27)28/h1-4,8,12,21H,5-7H2,(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)(H3,20,22,25,26,30)/i5+1,6+1,12+1,13+1,18+1
Klucz InChI
OVBPIULPVIDEAO-BCTWCYHZSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Folic acid is a water-soluble vitamin B, which is also known as vitamin B9 or folate or pteroylglutamic acid. It is naturally found in leafy vegetables and fruits. It plays an important role in DNA synthesis and acts as a free radical scavenger.[1][2]
Folic acid-(glutamic acid-13C5) is an isotope of vitamin B9 wherein all the five glutamate carbons are replaced by 13C6 carbon.
Zastosowanie
Folic acid-(glutamic acid-13C5) can be used as an analytical standard for data interpretation in specific biological samples.
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Antioxidant treatment and prevention of human sperm DNA fragmentation: role in health and fertility
Handbook of Fertility, 12, 397-410 (2015)
Chemopreventive Role of Dietary Phytochemicals in Colorectal Cancer
Advances in Molecular Toxicology, 12, 69-121 (2018)