1.03866
Bulion tryptozowy GranuCult′ Prime
acc. t FDA-BAM
About This Item
Kod UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
Polecane produkty
Poziom jakości
Formularz
powder
metody
microbiological culture: suitable
Zastosowanie
food and beverages
pharmaceutical
przydatność
nonselective for
Opis ogólny
GranuCult® prime Tryptose Broth to bogata w składniki odżywcze pożywka bulionowa przeznaczona do hodowli drobnoustrojów z żywności i paszy dla zwierząt, wody i innych próbek. To podłoże hodowlane zawiera tryptozę, która jest mieszaniną białek trawionych tryptycznie. Dostarcza azotu, witamin i aminokwasów. Glukoza działa jako źródło węgla, podczas gdy chlorek sodu utrzymuje równowagę osmotyczną.
Po zakończeniu inkubacji inokulum można posmarować na określone płytki agarowe w celu izolacji i wykrycia.
Po zakończeniu inkubacji inokulum można posmarować na określone płytki agarowe w celu izolacji i wykrycia.
Zastosowanie
GranuCult® prime Tryptose Broth jest używany do wzbogacania i hodowli mikroorganizmów chorobotwórczych, takich jak paciorkowce, pneumokoki itp. w badanych próbkach.
Zgodnie z FDA-BAM Rozdział nr 10 Listeria, Tryptose Broth jest używany do subkulturowania przed serologicznym podtypowaniem Listeria monocytogenes.
Zgodnie z FDA-BAM Rozdział nr 10 Listeria, Tryptose Broth jest używany do subkulturowania przed serologicznym podtypowaniem Listeria monocytogenes.
Przypis
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informacje prawne
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3