Merck
1.03859
® prime KLIGLER Agar
acc. to FDA-BAM
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
according to ISO
Quality Segment
form
granular
technique(s)
microbiological culture: suitable
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
suitability
nonselective for
General description
GranuCult® prime KLIGLER Agar to bogate w składniki odżywcze podłoże przeznaczone do identyfikacji bakterii Gram-ujemnych, głównie z rodziny Enterobacteriaceae, na podstawie ich zdolności do fermentacji glukozy i laktozy (fermentacja węglowodanów) oraz uwalniania siarczków (produkcja H2S). Bogate źródła węgla i węglowodanów, takie jak pepton, ekstrakt mięsny i glukoza, umożliwiają szybki wzrost mikroorganizmów obecnych w badanej próbce.
Application
GranuCult® prime KLIGLER Agar jest używany do identyfikacji bakterii Gram-ujemnych z badanych próbek.
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany