agency
reag. Ph. Eur.
Quality Segment
assay
≥99%
form
solid
potency
169 mg/kg LD50, oral (Rat), >2500 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
7 (20 °C, 5.1 g/L in H2O)
mp
200 °C (decomposition)
solubility
5.1 g/L
density
2.3 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1000 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[V](=O)(=O)O.N
InChI
1S/H3N.H2O.2O.V/h1H3;1H2;;;/q;;;;+1/p-1
InChI key
YBVKNHXQSRDWAA-UHFFFAOYSA-M
Application
- Samoorganizacja laserem femtosekundowym struktur kwiatowych z tlenku wanadu srebra..: W niniejszym badaniu zbadano wykorzystanie femtosekundowych technik laserowych do strukturyzacji tlenku wanadu srebra w formacje przypominające kwiaty, potencjalnie przydatne do zwiększenia możliwości zastosowania tego materiału w różnych zastosowaniach optycznych (Sun et al., 2019).
Analysis Note
Chlorek (Cl): ≤ 0,002 %
Fosforan (PO₄): ≤ 0.005 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,05 %
Fe (żelazo): ≤ 0,003 %
Pb (ołów): ≤ 0,003 %
Odpowiada Ph Eur
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Respiratory Tract
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c