Dokumenty
1.03061
Supelco
Dimethylglyoxime disodium salt octahydrate
GR for analysis
Synonim(y):
Dimethylglyoxime disodium salt octahydrate, 2,3-Butanedionedioxime disodium salt
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3CNONa)2 · 8 H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
304.20
Kod UNSPSC:
12352107
Numer indeksu EC:
262-523-2
Poziom jakości
Postać
solid
gęstość nasypowa
300 kg/m3
temp. przechowywania
15-25°C
InChI
1S/C4H8N2O2.2Na.8H2O/c1-3(5-7)4(2)6-8;;;;;;;;;;/h7-8H,1-2H3;;;8*1H2/q;2*+1;;;;;;;;/p-2/b5-3+,6-4+;;;;;;;;;;
Klucz InChI
IJJDRGUPRATWQX-NPVLJBOBSA-L
Komentarz do analizy
Assay (Perchloric acid titration, calc. on anhydrous substance): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): conforms
Substances insoluble in water: conforms
Water (according to Karl Fischer): 44 - 48
Sensitivity test (at Nickel): conforms
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3