Kluczowe dokumenty
1.01842
Supelco
Test azotanów
photometric, 0.3-30.0 mg/L (NO3-N), Spectroquant®
About This Item
Kod UNSPSC:
41116116
linia produktu
Spectroquant®
Poziom jakości
specyficzne anality
nitrate
zakres pomiaru
0.3-30.0 mg/L (NO3-N)
metody
photometry: suitable
kompatybilność
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
metoda wykrywania
photometric
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Metoda: fotometryczna 0,3 - 30,0 mg/l NO₃-N Spectroquant®
Test komórkowy na azotany Spectroquant® umożliwia dokładne ilościowe oznaczenie azotanów w próbkach wody. Azotan jest niezbędnym składnikiem odżywczym wymaganym do wzrostu zwierząt i roślin. Jednak podwyższony poziom azotanów może stanowić zagrożenie dla zdrowia, w szczególności dla kobiet w ciąży i niemowląt. Z tego powodu poziom azotanów w źródłach wody jest regulowany w wielu krajach.
Zastosowana metoda: Jony azotanowe są redukowane do jonów azotynowych, które reagują w kwaśnym roztworze z kwasem sulfanilowym, tworząc sól diazoniową. Ta reaguje z pochodną kwasu benzoesowego, tworząc pomarańczowo-żółty barwnik azowy, który jest oznaczany fotometrycznie.
Zestawy Spectroquant® Reagent Test Kits zawierają wysoce stabilne, gotowe do użycia mieszaniny odczynników do przeprowadzenia analizy zgodnie z procedurą opisaną w dołączonej ulotce z instrukcją.
Wszystkie nasze zestawy testów komórkowych i odczynników są wyposażone w unikalny identyfikator Live ID (kod kreskowy 2D), który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metod i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
Informacje prawne
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Pyr. Sol. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3